Learn More
CleanSpace Technology™ Filtro combinado ABEK1 P3 P SL R
Código de producto. 15970062 Tienda CleanSpace Technology Productos
Change view
Click to view available options
:
Filtro combinado
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
15970062 Filtro combinado
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15970062 Proveedor CleanSpace Technology™ N.º de proveedor PAF0052
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
El CleanSpace El filtro combinado TM3 ABEK1 P SL R es adecuado para la protección contra partículas suspendidas en el aire (polvo, niebla y humos), gases o vapores orgánicos e inorgánicos, disolventes, amoníaco y dióxido de azufre (punto de ebullición > 65C).
  • Cuenta con el revolucionario CleanSpace PAPR: ligero de peso, sin mangueras ni cinturones
  • Adecuado para la protección de partículas atmosféricas (polvo, vapores y humos), gases y vapores orgánicos e inorgánicos , amoniaco y dióxido de azufre (con punto de ebullición > 65 °C)
  • Materiales: Material de partículas de fibra de vidrio, carcasa de plástico y de carbón activado, sello de silicona
  • Se instala y extrae fácilmente de la unidad de alimentación
Especificaciones
Tipo de producto Filtro