Learn More
Beschreibung
ABCG4 Polyclonal antibody specifically detects ABCG4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | ABCG4 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 4, ATP-binding cassette, subfamily G, member 4, putative ABC transporter, WHITE2ATP-binding cassette sub-family G member 4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 270-370 of human ABCG4 (NP_071452.2). KLYILSQGQCIFKGVVTNLIPYLKGLGLHCPTYHNPADFIIEVASGEYGDLNPMLFRAVQNGLCAMAEKKSSPEKNEVPAPCPPCPPEVDPIESHTFATST |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?