missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCD1 Antibody (9D11) [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30518108 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30518108 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30518108 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342921AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ABCD1 Monoclonal antibody specifically detects ABCD1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCD1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 9D11
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Adrenoleukodystrophy protein, ALDATP-binding cassette sub-family D member 1, ALDPadrenoleukodystrophy, AMNABC42, ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ATP-binding cassette, sub-family D(ALD), member 1 - (Uniprot# P33897)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 215
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.