Learn More
Novus Biologicals™ ABCC10 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18530390 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18530390 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18530390 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00089845T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo ABCC10
Sinónimo ATP-binding cassette sub-family C member 10, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 10, MRP7SIMRP7EST182763, multidrug resistance-associated protein 7
Símbolo de gen ABCC10