missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCB7 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18110762 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18110762 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18110762 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP221600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ABCB7 Polyclonal antibody specifically detects ABCB7 in Human, Mouse, Drosophila samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCB7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.6mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación PBS pH7, 20% Glycerol with 0.025% Proclin 300
N.º de referencia del gen O75027
Alias de gen ABC transporter 7 protein, ABC7ATP-binding cassette sub-family B member 7, mitochondrial, ASATATP-binding cassette 7, Atm1p, ATP-binding cassette transporter 7, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7, EC 3.6.3, EC 3.6.3.42, EST140535
Símbolos de los genes ABCB7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ABCB7. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 83 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22
Especificidad de la prueba Human. Expected to cross react based on sequence identity: Mouse (97%), Rat (98%), Bovine (97%).
Especies diana Human, Mouse, Drosophila
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.