Learn More
ABCB5 Antibody, DyLight 650, R&D Systems™
Código de producto. 18222817 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18222817 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18222817 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177687C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.93€
    591.15€ / 0.1 ml
    Ahorro 82.78€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ABCB5 Polyclonal specifically detects ABCB5 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ABCB5
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q2M3G0
Alias de gen ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5
Símbolos de los genes ABCB5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human ABCB5 protein (between residues 150-200) [UniProt Q2M3G0]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340273
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only