missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCA13 Antibody (2379B) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30679410 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30679410 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30679410 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11195MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ABCA13 Monoclonal antibody specifically detects ABCA13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCA13
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2379B
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP binding cassette transporter A13, ATP-binding cassette sub-family A member 13, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 13, DKFZp313D2411, EC 2.7.11.25, EC 3.6.3, FLJ16398, FLJ33876, FLJ33951
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within aminoacids 4700-4750 of the Human ABCA13 protein,, Accession # Q86UQ4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 154664
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.