Learn More
AB-423, MedChemExpress
Código de producto. 16495426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495426 100 mg 100 miligramos
16493136 25 mg 25 miligramos
16490877 50 mg 50 miligramos
16474578 10 mg 10 miligramos
16427297 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112142
MedChemExpress AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.
AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AB-423
CAS 1572510-80-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17F3N2O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.81 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(F)C(F)=C1)C2=CC(S(=O)(N[C@H](C)CC)=O)=CC=C2F
Peso molecular (g/mol) 386.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.39
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus