missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AASDH Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18498871 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498871 25 μL 25 microlitros
18144365 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498871 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP23266725ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    391.65€ / 25 microlitros
    Ahorro 23.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

AASDH Polyclonal specifically detects AASDH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AASDH
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ACSF4acyl-CoA synthetase family member 4, aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase, EC 6.2.1.-, LYS2, non-ribosomal peptide synthetase 1098, non-ribosomal peptide synthetase 998,2-aminoadipic 6-semialdehyde dehydrogenase, NRPS1098, NRPS998, Protein NRPS998, U26
Símbolos de los genes AASDH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LGRKDSQIKRHGKRLNIELVQQVAEELQQVESCAVTWYNQEKLILFMVSKDASVKEYIFKELQKYLPSHAVPDELVLIDSLPFTSHGKIDVSEL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 132949
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.