Learn More
AADACL4 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7110361 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18338860 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18338860 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP191583
Rabbit Polyclonal Antibody
AADACL4 Polyclonal specifically detects AADACL4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AADACL4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001013652
Alias de gen arylacetamide deacetylase-like 4
Símbolos de los genes AADACL4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N terminal of human AADACL4. Peptide sequence FIRFLHDSVRIKKDPELVVTDLRFGTIPVRLFQPKAASSRPRRGIIFYHG.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 343066
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Canine: 100%; Pig: 91%; Rat: 84%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG