Learn More
Leica Microsystems Estereomicroscopio A60S.
Código de producto. 11910858
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
de 5X a 30X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento Tamaño de la unidad
11910858 de 5X a 30X cada uno
1 options
Código de producto. 11910858 Proveedor Leica Microsystems N.º de proveedor 10450310
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Trabaje con comodidad mientras manipula muestras grandes. El estereomicroscopio Leica Microsystems™ A60S facilita un alto rendimiento de las muestras, una visibilidad óptima y un procesamiento sencillo de los subconjuntos.
  • Diseñado para largos períodos de uso continuo, se adapta rápidamente a diferentes usuarios.
  • Con un ángulo de visión de 38°, el A60 permite al usuario mantener una postura de cabeza natural.
  • Los elementos de funcionamiento, como el ajuste del zoom, el mando de enfoque y la luz anular, son intuitivos y fácilmente accesibles para los usuarios zurdos y diestros.
  • Vea un 80 % más de su muestra con un campo de objeto de 46 mm.
  • Acceso cómodo a la muestra gracias a la distancia de trabajo de 122 mm.
  • Fácil manejo, menos reenfoque y ahorro de tiempo con una profundidad de campo de hasta 13,6 mm y tecnología Leica™ FusionOptics.
  • Permite una amplia visión de la superficie y una observación detallada con un rango de ampliación de 5x a 30x.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 40,2 cm
Anchura (métrico) 79,2 cm
Potencia de aumento de 5X a 30X
Campo de visión 46 mm
Longitud (métrico) 23,0 cm
Tipo de producto Estereomicroscopio