Learn More
Leica Microsystems Estereomicroscopio A60F
Specifications
Specifications
| Altura (métrico) | 35,6 cm |
| Incluye | Brazo de soporte flexible |
| Longitud (métrico) | 17,4 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 17,4 x 119,0 x 35,6 cm |
| Tipo de producto | Estereomicroscopio |