Learn More
Thermo Scientific™ Baños de circulación refrigerados ARCTIC A25
Código de producto. 11670881 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
17 L/min
20 L/min
24 L/min
Tipo de controlador:
AC150
AC200
PC200
SC100
SC150
SC150L
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tipo de controlador Tensión Frecuencia unitSize
11670881 17 L/min SC150L 230 V 50 Hz cada uno
11650851 17 L/min SC100 230 V 50 Hz 1 PCS
11640871 17 L/min SC150 230 V 50 Hz cada uno
11690901 20 L/min AC150 230 V 50 Hz cada uno
11610931 20 L/min AC200 230 V 50 Hz cada uno
12682825 24 L/min PC200 230 V 50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11670881 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1545251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6060.00€
    5850.00€ / paquete de 1
    Ahorro 210.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El baño termostático de circulación con refrigeración A25 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 25 ° a + 200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros.
El baño termostático de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A25 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 25 ° a + 200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros. Potentes baños termostáticos de circulación con un depósito de acero inoxidable que se pueden configurar con capacidades de refrigeración distintas, intervalos de temperatura y volúmenes para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
Ofrece una potencia de refrigeración superior, amplios intervalos de temperatura, bombas aspirantes-impelentes potentes y un sofisticado control digital para garantizar la exactitud y la reproducibilidad. Elija entre tres controladores diferentes para disponer de la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades de cada aplicación.
  • La función de ahorro de energía limita el consumo energético: control preciso de la capacidad de refrigeración dependiente de las necesidades de aplicación
  • Los baños de circulación refrigerados pequeños están optimizados para ocupar poco espacio y tener un bajo nivel de ruido.
  • Baños de acero inoxidable robustos
  • El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño y facilitar la visualización.
  • Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16 × 1, macho NPT de 0,64 cm (0,25 pulg), 0,952 cm (0,375 pulg) de D.E.
  • Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo.
  • Orificio de desagüe en la parte frontal
  • Asas integradas
  • Refrigerante sin CFC
Incluye:
cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), tapa de baño
Recomendada para:
  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y materiales
  • Preparación de muestras y materiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3,17 gal
Tipo de controlador SC150L
Capacidad (métrico) 12 L
Certificaciones/conformidad CE/ROHS/WEEE
Comunicaciones RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Capacidad de refrigeración 500w
Caudal 17 L/min
Tipo de bomba Bomba de fuerza y aspiración
Intervalo de temperatura De -25 °C a +100 °C
Presión máxima 300 mbar (4,35 psi)
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura 0,02 °C
Termostato SC150L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 48,3 x 27,3 x 71,1 cm
Longitud (imperial) 19 in
Longitud (imperial) interior 7,2 in
Longitud (métrico) 48,3 cm
Longitud (métrico) interior 18,4 cm
Anchura (imperial) 10,7 in
Anchura (imperial) interior 6,8 in
Anchura (métrico) 27,3 cm
Anchura (métrico) interior 17,3 cm
Altura (imperial) 28 in
Altura (métrico) 71,1 cm
Fondo interior (imperial) 8 in
Fondo interior (métrico) 20,4 cm
Peso (imperial) 79,5 lb.
Peso (métrico) 36,1 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz