Learn More
Elma™ Limpiador concentrado A10
Descripción
- Adecuado para instrumentos de laboratorio de vidrio, porcelana, cerámica, plásticos y metales (compruebe las aleaciones de aluminio, magnesio y metal ligero antes de la aplicación)
- Elimina emulsiones, grasa, polvo, grasa de vidrio, residuos resinificados, marcador, etiquetas, jabones de cal y depósitos de cal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiador Lab Clean A10 |
| pH | 11.3 |
| Certificaciones/conformidad | Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1719 |
| Composición | Del 5 al 15 % de surfactantes anfóteros, del 5 a 15 % de surfactantes no iónicos, < 5 % de fosfatos, policarboxilatos |
| Concentración | Unidad ultrasónica del 1 al 2 %, lavavajillas del 0,5 al 1 % |
| Tipo de recipiente | Frasco |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de inmersión y salpicaduras de instrumentos de laboratorio y aplicaciones de talleres |
| Volumen (métrico) | 10 L |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?