Learn More
Elma™ Limpiador concentrado A10
Código de producto. 11822681
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
2,5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11822681 2,5 L 2.50 litro
11832681 10 L 10 litros
10616295 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11822681 Proveedor Elma™ N.º de proveedor 8000181
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un potente poder de limpieza para instrumental de laboratorio e instrumentos médicos. El limpiador concentrado Elma™ A10 es un limpiador ligeramente alcalino sin espuma para la limpieza de inmersión y salpicaduras.
  • Adecuado para instrumentos de laboratorio de vidrio, porcelana, cerámica, plásticos y metales (compruebe las aleaciones de aluminio, magnesio y metal ligero antes de la aplicación)
  • Elimina emulsiones, grasa, polvo, grasa de vidrio, residuos resinificados, marcador, etiquetas, jabones de cal y depósitos de cal
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador Lab Clean A10
pH 11.3
Certificaciones/conformidad Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1719
Composición Del 5 al 15 % de surfactantes anfóteros, del 5 a 15 % de surfactantes no iónicos, < 5 % de fosfatos, policarboxilatos
Concentración Unidad ultrasónica del 1 al 2 %, lavavajillas del 0,5 al 1 %
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de inmersión y salpicaduras de instrumentos de laboratorio y aplicaciones de talleres
Volumen (métrico) 2,5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • elma lab clean A10 (ELC A10)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.