Learn More
Tork Sistema ambientador A1
Código de producto. 30243776 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243776 Gris paquete de 6
1 options
Código de producto. 30243776 Proveedor Tork N.º de proveedor 256055
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Tork El dispensador de ambientador en aerosol tiene una buena funcionalidad y una variedad de repuestos de aroma que mejoran la atmósfera de cualquier baño.
  • Gestione los olores de forma eficaz con un práctico indicador de recarga que le indica cuándo es el momento de recargar la fragancia del aire.
  • Mantenga nuestro dispensador de ambientador con facilidad, gracias a recargas rápidas y una batería de larga duración.
  • Asegúrese de que los baños mantengan un olor fresco las 24 horas del día con la fácil programación de este dispensador.
  • Úselo con una variedad de aromas refrescantes para crear la atmósfera perfecta en el baño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ambientador
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8.3 x 6.7 x 17 cm
Material Plástico
Modelo Sistema de aire acondicionado A1
Envase Cartón
Cantidad 6/Pk.
Volumen (métrico) 1.3 L
Peso (métrico) 278.4 g
Alternate Part Number 7322540325171