Learn More
Thermo Scientific™ Medio A.R.I.A con 5 % de sangre de caballo y neomicina
Código de producto. 15822437
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Medio A.R.I.A con 5 % de sangre de caballo y neomicina
Cantidad:
10/paq.
Origen de fabricación:
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad Origen de fabricación unitSize
15822437 Medio A.R.I.A con 5 % de sangre de caballo y neomicina 10/paq. Reino Unido paquete de 10
1 options
Código de producto. 15822437 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB1244A
Aísle bacterias anaerobias fastidiosas y no fastidiosas utilizando un medio de crecimiento de uso general.
Aísle bacterias anaerobias exigentes y no exigentes a partir de muestras clínicas en un plazo de 24 a 72 horas utilizando Thermo Scientific™ A.R.I.A™ (Agar de recuperación y aislamiento de anaerobios).
Fabricado con medios de cultivo deshidratados Thermo Scientific™ Oxoid™, A.R.I.A contiene el 5 % de sangre de caballo desfibrinada y peptonas, cuidadosamente seleccionados para potenciar la proliferación de bacterias anaerobias. La neomicina se utiliza como agente selectivo para anaerobios obligados.
Los siguientes componentes se han añadido a la formulación para mejorar el rendimiento:
  • El extracto de levadura proporciona una fuente de vitaminas, y hay presencia de almidón para absorber cualquier metabolito tóxico
  • La L-cisteína está presente como un agente reductor y se ha demostrado que estimula el crecimiento de algunos anaerobios1
  • La glucosa es el principal carbohidrato y también se añade piruvato sódico como fuente de energía para cocos asacarolíticos, como veillonella
  • También se incluyen hemina y vitamina K como factores de crecimiento requeridos por muchas especies de bacterias2
  • La neomicina se utiliza como agente selectivo para anaerobios obligados
1. Shanson DC, Singh J. Effect of adding cysteine to brain heart infusion broth on the isolation of Bacteroides fragilis from experimental blood cultures. Journal of Clinical Pathology 1981; 34:221-3
2. Gibbons RJ, Macdonald JB. La hemina y la vitamina K son factores requeridos para el cultivo de ciertas cepas de B. melaninogenicus. Journal of Bacteriology 1960; 80:164-70
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo rubí
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Medio A.R.I.A con 5 % de sangre de caballo y neomicina
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 18,5-20,5 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.