Learn More
a-D-Mannosa-1-fosfato Sal Dipotásica, TRC
Código de producto. 30179420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179420 50 mg 50 miligramos
30179371 100 mg 100 miligramos
30178989 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM18501050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71888-67-0
Fórmula molecular C6H11K2O9P
Peso molecular (g/mol) 336.32
Nombre IUPAC dipotasio; [(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il] fosfato
SMILES C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](O1)OP(=O)([O-])[O-])O)O)O)O.[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-D-Mannose-1-phosphate Dipotassium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3-,4+,5+,6-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.9415