Learn More
a-D-Manopiranosil Azida, TRC
Código de producto. 30180170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180170 1 mg 1 miligramo
30179794 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1664601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51970-29-7
Fórmula molecular C6H11N3O5
Peso molecular (g/mol) 205.17
Sinónimo 1-Azido-alpha-D-mannopyranoside;
SMILES OC[C@H]1O[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-D-Mannopyranosyl Azide