Learn More
A-485, MedChemExpress
Código de producto. 16490487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490487 50 mg 50 miligramos
16454138 10 mg 10 miligramos
16445106 100 mg 100 miligramos
16441089 1 mg 1 miligramo
16466837 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107455
MedChemExpress A-485 is a potent and selective catalytic inhibitor of p300/CBP with IC50s of 9.8 nM and 2.6 nM for p300 and CBP histone acetyltransferase (HAT), respectively.
A-485 is a potent and selective catalytic inhibitor of p300/CBP with IC50s of 9.8 nM and 2.6 nM for p300 and CBP histone acetyltransferase (HAT), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-485
CAS 1889279-16-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24F4N4O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (233.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CC(N([C@@H](C)C(F)(F)F)CC2=CC=C(F)C=C2)=O)[C@]3(OC1=O)C4=CC=C(NC(NC)=O)C=C4CC3
Peso molecular (g/mol) 536.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death