Learn More
A-395, MedChemExpress
Código de producto. 16483398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483398 10 mg 10 miligramos
16446127 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101512
MedChemExpress A-395 is an antagonist of polycomb repressive complex 2 (PRC2) protein-protein interactions that potently inhibits the trimeric PRC2 complex (EZH2-EED-SUZ12) with an IC50 of 18 nM.
A-395 is an antagonist of polycomb repressive complex 2 (PRC2) protein-protein interactions that potently inhibits the trimeric PRC2 complex (EZH2-EED-SUZ12) with an IC50 of 18 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-395
CAS 2089148-72-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H35FN4O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (205.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCN(C2=CC=C([C@H]3CN(C4C(C(F)=CC=C5)=C5CC4)C[C@@H]3N(C)C)C=C2)CC1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 486.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.65
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation