Learn More
A-1155463, MedChemExpress
Código de producto. 16480328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480328 5 mg 5 miligramos
16447868 10 mg 10 miligramos
16423817 50 mg 50 miligramos
16417686 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19725
MedChemExpress A-1155463 is a highly potent and selective BCL-XL inhibitor with an EC50 of 70 nM in Molt-4 cell.
A-1155463 is a highly potent and selective BCL-XL inhibitor with an EC50 of 70 nM in Molt-4 cell.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-1155463
CAS 1235034-55-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H32FN5O4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (74.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CCCOC2=CC=C(C#CCN(C)C)C=C2F)SC(N3CC4=C(C=CC=C4C(NC5=NC6=CC=CC=C6S5)=O)CC3)=N1)O
Peso molecular (g/mol) 669.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.79
Porcentaje de pureza 96.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death