Specifications
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de 96 pocillos de PCR |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Forma del pocillo | Base cónica (pocillo V) |
| Sin ADNasa | Sí |
| Show More |