Learn More
Eppendorf™ 96-placas™ de PCR semisSkirted twin.tec
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10714977 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, Transparente
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10714977 Transparente paquete de 300
10360485 Amarillo, Transparente paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714977 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030128770
Solo quedan null
Especificaciones
Los recipientes Sí
Formato Estándar
Método de detección Análisis cuantitativo de proteínas
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Policarbonato
N.° de pocillos 96
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Para técnicas de PCR
Máx. estabilidad térmica 121 °C