Descripción
- Diseño de una sola pieza: Combinando un marco de policarbonato y pozos de polipropileno para un rendimiento óptimo.
- Los pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas garantizan una transferencia de calor óptima a la muestra.
- Marco de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente a la torsión.
- Mejora la tolerancia entre pocillos.
- Esquina recortada y cuadrícula de referencia alfanumérica.
- Bordes de pozo elevados para un sellado eficaz, también reduce el riesgo de contaminación cruzada.
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa-, ADNasa-, ADN y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN genómico humano, ADNasa ni ARNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 5 bolsas x 4 placas |
| Color | Incoloro |
| Tipo de producto | Placas PCR divisibles |
| Estilo de falda | Sin falda, divisible |
| Material | Polipropileno, Policarbonato |
| Mostrar más |