Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de punta: Hasta 250 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Sin ARNasa/ADNasa ni ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- no estériles o estériles
- Superficie Axygen Maxymum Recovery
- Compatibilidad:
- Plataforma de manipulación automatizada de líquidos Bravo
- Estación de pipeteo vertical para manipulación de líquidos VPrep™
- MGISP-960
- MGISP-100
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 250 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Formato | Gradilla, 96 |
| Estilo de punta | Estándar |
| Cantidad | 96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 5 paquetes/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Agilent Bravo and MGI Tech MGISP Automation Systems, VPrep Estación de pipeteo vertical para manejo de líquidos |
| Material | Polipropileno |