Learn More
Eppendorf™ Microplacas de PCR de fondo en V de polipropileno estériles de 96 pocillos
Tienda Eppendorf Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del pocillo | Base cónica (pocillo V) |
| Cantidad | 240/pack |
| Color de la camisa | Blanca |
| Color de pocillo | Transparente |