Descripción
- LoBind El material garantiza la máxima recuperación de la muestra para obtener mejores resultados del ensayo.
- Sin recubrimiento de superficie (por ejemplo, silicona) para minimizar el riesgo de interferencia con la muestra.
- Grado de pureza limpio de PCR certificado por lote: de ADN humano, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
- Disponibles en formatos de tubo, microplaca y placa de pocillo profundo para garantizar un escalado sencillo
- Único OptiTrack™ Matriz: identificación de muestras 30 % más rápida y menos errores de pipeteo
- RecoverMax™ Diseño de pozo: geometría de pozo optimizada para un volumen muerto/remanente mínimo y excelentes propiedades de mezcla
- Los bordes de los pocillos elevados y una superficie lisa garantizan un sellado fiable en placas
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 5 bolsas x 8 placas |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Protein LoBind Plate |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 500 μl |
| Mostrar más |