Learn More
Eppendorf™ Placa de pocillos profundos LoBind para proteínas de 96 pocillos
Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos de las placas de pocillos profundos de proteínas LoBind de 96 pocillos Eppendorf™ permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados.
Marca: Eppendorf™ 0030504216
292.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.33000kg
Descripción
- Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación.
- Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Sí | |
Análisis cuantitativo de proteínas | |
20 Plates (5 Bags x 4 Plates) | |
Policarbonato | |
96 | |
Sí | |
121 °C | |
Placas de pocillos profundos, 96 pocillos |
Estándar | |
8 x 12 | |
Amarillo | |
1000 μL | |
V | |
Para técnicas de PCR | |
20 |