Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos de 96 pocillos Flipper™
Código de producto. 10055250 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja fosforito
Rojo
Rosa fluorescente
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10055250 Naranja fosforito paquete de 10
10156860 Rosa fluorescente paquete de 10
11550115 Verde fluorescente paquete de 10
11560115 Rojo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10055250 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 877011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    295.01€ / paquete de 10
    Ahorro 33.99€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Proteja las muestras y apile las gradillas con esta gradilla de microtubos de 96 pocillos.
Proteja las muestras y apile las gradillas con la gradilla de microtubos de 96 pocillos Thermo Scientific™ Flipper™.
  • Admiten tubos de 0,5 ml en una cara y tubos de 1,5 ml en la otra
  • Moldeadas con una cuadrícula alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
  • Disponibles en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rack Flipper
Color Naranja fosforito
Admite Tubos (2 ml), Tubos (1,5 ml), Tubos (2,0 ml)
Material Polipropileno
Forma Rectángulo
Apilables Sí
N.º por caja 10 gradillas
Tipo de producto Gradilla Flipper de 96 pocillos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.