Learn More
Eppendorf™ Microplacas de polipropileno estériles de fondo plano de 96 pocillos
Tienda Eppendorf ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| Cantidad | 80/pack |
| Color de la camisa | Blanca |
| Color de pocillo | Transparente |