Learn More
Bromuro de (9-fluorenil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11330224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11330224 5 g 5 g
11320224 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00794.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7253-07-8
Número MDL MFCD00031650
ChEBI CHEBI:40656
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión >330°C (decomposition)
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 5 g
Beilstein 3897970
Sinónimo beta-d-allose, beta-d-allopyranose, 3 s-hydroxy-all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoyl-coa, 2r,3r,4r,5s,6r-6-hydroxymethyl oxane-2,3,4,5-tetrol, 1rpj, .beta.-d-allose, d +-allose, b-d-allopyranose, d-allose, beta-d-allose, rare aldohexose sugar
Clave InChI WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol
Peso molecular (g/mol) 180.16
PubChem CID 448388
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.42
Porcentaje de pureza 98%