Learn More
Bromuro de (9-fluorenil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11320224 1 g 1 g
11330224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00794.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7253-07-8
Número MDL MFCD00031650
Spécification
Nombre del producto químico o material (9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión >330°C (decomposition)
Fórmula molecular C31H24BrP
Cantidad 1 g
Beilstein 3897970
Sinónimo 9-fluorenyl triphenylphosphonium bromide, 9h-fluoren-9-yltriphenylphosphanium bromide, 9-fluorenyltriphenylphosphium bromide, 9h-fluoren-9-yl triphenylphosphonium bromide
Clave InChI BHNPKGAMAZKCCJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-il(trifenil)fosfonio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 507.41
PubChem CID 18702719
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.42
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.