Learn More
9-beta-D-Arabinofuranosiladenina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476709 25 g 25 g
15456709 1 g 1 g
15466709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65076.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5536-17-4 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Vidarabine is a neurotransmitter that acts as the preferred endogenous agonist at all adenosine receptor subtypes. Vidarabine is an inhibitor of A cyclase and DNA Polymerase. Used to study the roles of AMP-activated protein kinase (AMPK) in cell signaling. Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor; in detergent-dispersed rat brain preparation, IC50 = 30 ?M. Clinically significant antiviral agent, especially against herpes simplex (HSV),1 by inhibition of DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La vidarabina es un neurotransmisor que actúa como el agonista endógeno preferido en todos los subtipos de receptores de adenosina. La vidarabina es un inhibidor de la A ciclasa y la ADN polimerasa. Se utiliza para estudiar las funciones de la proteína quinasa activada por AMP (AMPK) en la señalización celular. Inhibidor de la adenil ciclasa permeable a las células; en la preparación del cerebro de rata dispersado por el detergente, IC50 = 30 μm. Agente antiviral clínicamente significativo, especialmente contra el herpes simple (VHS),1 por inhibición de la ADN polimerasa.
Solubilidad
Soluble en DMF (10 mg/ml), HCl 0,5 M (50 mg/ml), DMSO (53 mg/ml en 25 °C), etanol (<1 mg/ml en 25 °C) y agua (3 mg/ml en 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5536-17-4
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00065471,MFCD00065471,MFCD00475667,MFCD00005752,MFCD00065471
Clave InChI OIRDTQYFTABQOQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3s,4r,5r-2-6-aminopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, prestwick_983, 9-lyxofuranosyladenine
PubChem CID 6420052
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-2-(6-aminopurina-9-yi)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-beta-D-Arabinofuranosyladenine
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 624881
Índice Merck 14,9976
Información de solubilidad Soluble in DMF (10mg/ml),0.5 M HCl (50mg/ml),DMSO (53mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),and water (3mg/ml at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo