Learn More
(8R,9S)-Talazoparib, MedChemExpress
Código de producto. 16469527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16469527 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16469527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16106A
MedChemExpress (8R,9S)-Talazoparib ((8R,9S)-BMN-673) is an enantiomer of Talazoparib. (8R,9S)-Talazoparib is an PARP1 inhibitor, with an IC50 of 144 nM.
(8R,9S)-Talazoparib ((8R,9S)-BMN-673) is an enantiomer of Talazoparib. (8R,9S)-Talazoparib is an PARP1 inhibitor, with an IC50 of 144 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (8R,9S)-Talazoparib
CAS 1207456-00-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14F2N6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo (8R,9S)-BMN-673 (8R,9S)-LT-673
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.46 mM)
SMILES O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@@H]2C5=NC=NN5C
Peso molecular (g/mol) 380.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.35
Porcentaje de pureza 95.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death