Learn More
Estándar de conductividad de 84 μS/cm a 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 16440614 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
16440614 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16440614 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CSKC8425
Edge
Estándar de base acuosa
  • Probado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
  • Trazable al NIST
  • Coeficiente de temperatura de variación bajo
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco
  • Exactitud: 84 μS/cm ± 1 %
Especificaciones
Envase Frasco de HDPE
Trazabilidad según el NIST Yes
Forma física Líquido
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad
Cantidad 250 mL