Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para almacenamiento criogénico de 81 pocillos con tapa, naranja fluorescente
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11570115 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Naranja fosforito
Natural
Rosa fluorescente
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11570115 Natural paquete de 20
10461411 Verde fluorescente cada uno
10781592 Naranja fosforito paquete de 20
12358192 Rosa fluorescente 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11570115 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8800
Sujete ochenta y un viales de almacenamiento criogénico de 1.5 o 2.0 ml con esta gradilla de almacenamiento criogénico de 81 pocillos.
Hold eighty-one 1.5 or 2.0mL cryogenic storage vials with the Thermo Scientific™ 81-Well Cryogenic Storage Rack with Lid. Available in several colors with transparent tinted lid that protects samples from dust and debris and permits stacking.
  • Moldeados con cuadrícula alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
  • La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Admite 81 (tubos de 1,5 o 2,0 ml)
Material Polipropileno
Tipo Racks de almacenamiento criogénico de 81 pocillos con tapa