Learn More
Gilson™ Módulo manométrico 807
Código de producto. 16814520 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 10 a 200 mL/min
Código de producto. Caudal
16814520 De 10 a 200 mL/min
1 options
Código de producto. 16814520 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 361737
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
El módulo manométrico 807 está diseñado para usarse con Gilson™ Sistemas de bombeo de pistón 305/306. Se necesita un módulo manométrico en cada sistema para proporcionar un funcionamiento sin pulsos y monitorización de la presión.
  • Especialmente diseñado para cumplir con los requisitos de aplicaciones de cromatografía líquida preparativa de baja presión de hasta 8 MPa (80 bar o 1,2 kpsi)
  • Diseñado para usar con Gilson™ Sistemas de bombeo de pistón 305/306
Especificaciones
Caudal De 10 a 200 mL/min
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Número de canales 4