Learn More
8-Metoxijulolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417017 10 g 10 g
15407017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34100.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63468-83-7 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63468-83-7
Fórmula molecular C13H17NO
Peso molecular (g/mol) 203.29
Número MDL MFCD00037096
Clave InChI ZSKPEBROOQBZNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-methoxyjulolidine, 8-methoxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, enamine_005788, 8-methoxy-1-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-5,7,9 13-triene
PubChem CID 2829840
Nombre IUPAC 6-metoxi-1-azatriciclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5,7,9(13)-trieno
SMILES COC1=C2CCCN3CCCC(C=C1)=C23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methoxyjulolidine
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.28
Porcentaje de pureza 95%