Learn More
8-Hydroxyjulolidine, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10421881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10421881 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10421881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296260010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyjulolidine
Nombre de nota 98%
CAS 41175-50-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 132°C to 136°C
Color Beige to Pink or Brown
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C12H15NO
Número MDL MFCD00006918
Cantidad 1 g
Sinónimo 8-hydroxyjulolidine, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizin-8-ol, 1h,5h-benzo ij quinolizin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 8-hydroxy julolidine, timtec-bb sbb006615, 1-azatricyclo 7.3.1.0^ 5,13 trideca-5 13 ,6,8-trien-6-ol
Clave InChI FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2=C3C(=C(C=C2)O)CCCN3C1
Peso molecular (g/mol) 189.258
PubChem CID 170474
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Fine Crystalline Powder