Learn More
8-Hidroxijulolidina, 97 %
Código de producto. 11413278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413278 1 g 1 g
11423278 5 g 5 g
11433278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17692.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41175-50-2 | C12H15NO | 189,258 g/mol
La 8-hidroxijulolidina se utiliza como intermedio en la preparación de aminocumarinas mediante la reacción de Pechmann acelerada por microondas. También se emplea como material de partida para los C-ribosidos de cumarina.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 8-hidroxijulolidina se utiliza como intermedio en la preparación de aminocumarinas mediante la reacción acelerada por microondas de Pechmann. También se emplea como material de partida para C-ribósidos de cumarina.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), etanol, cloroformo, metanol y acetona.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41175-50-2
Fórmula molecular C12H15NO
Número MDL MFCD00006918
Clave InChI FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170474
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyjulolidine
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1530423
Sinónimo 8-hydroxyjulolidine, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizin-8-ol, 1h,5h-benzo ij quinolizin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 8-hydroxy julolidine, timtec-bb sbb006615, 1-azatricyclo 7.3.1.0^ 5,13 trideca-5 13 ,6,8-trien-6-ol
Información de solubilidad Soluble in water (partly),ethanol,chloroform,methanol,and acetone.
SMILES C1CC2=C3C(=C(C=C2)O)CCCN3C1
Peso molecular (g/mol) 189.258
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación