Learn More
8-bromoguanosina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15416099 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15416099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63940.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoguanosine
CAS 4016-63-1
Color Blanco
Fórmula molecular C10H12BrN5O5
Número MDL MFCD00037985
Cantidad 5 g
Sinónimo 8-bromoguanosine, 8-bromo-guanosine, guanosine, 8-bromo, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 8 brguo, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 8-bro-moguanosine, 8-bromo guanosine, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
Clave InChI ASUCSHXLTWZYBA-JJJZDVOVNA-N
SMILES NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-8-bromo-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Peso molecular (g/mol) 362.14
PubChem CID 92977
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.14
Forma física Polvo