Learn More
8-Bromoadenosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685012 1 g Frasco de vidrio 1 g
10520424 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10317380 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10685012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155780010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2946-39-6 | C10H12BrN5O4 | 346.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2946-39-6
Fórmula molecular C10H12BrN5O4
Peso molecular (g/mol) 346.14
Número MDL MFCD00005733
Clave InChI VJUPMOPLUQHMLE-SBTUYZBDNA-N
Sinónimo 8-bromoadenosine, bromoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, adenosine, 8-bromo, 6-amino-8-bromopurine riboside, 8-bromo-adenosine, 8-bromoadenine-9-beta-d-ribofuranoside, 8-bromo adenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 4s,2r,3r,5r-2-6-amino-8-bromopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 96544
ChEBI CHEBI:2312
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-bromopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoadenosine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C to 212°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -54.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino