Learn More
8-Bromoadenosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332216 250 mg 250 miligramos
11322216 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03544.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2946-39-6 | C10H12BrN5O4 | 346.14 g/mol
8-Bromoadenosine is an adenosine binding inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 8-bromoadenosina es un inhibidor de unión a la adenosina.
Solubilidad
Soluble en DMSO y DMF. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2946-39-6
Fórmula molecular C10H12BrN5O4
Peso molecular (g/mol) 346.14
Número MDL MFCD00005733
Clave InChI VJUPMOPLUQHMLE-SBTUYZBDNA-N
Sinónimo 8-bromoadenosine, bromoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, adenosine, 8-bromo, 6-amino-8-bromopurine riboside, 8-bromo-adenosine, 8-bromoadenine-9-beta-d-ribofuranoside, 8-bromo adenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 4s,2r,3r,5r-2-6-amino-8-bromopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 96544
ChEBI CHEBI:2312
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-bromopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoadenosine
Punto de fusión ∽211°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 627737
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Rotación óptica −33° (c=1 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.15
Porcentaje de pureza 98%