Learn More
8-Bromoadenosina-3',5'-monofosfato cíclico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426409 50 mg 50 miligramos
15406409 100 mg 100 miligramos
15416409 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15426409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64469.MF
Añadir a la cesta
CAS: 23583-48-4 | C10H11BrN5O6P | 408.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23583-48-4
Fórmula molecular C10H11BrN5O6P
Peso molecular (g/mol) 408.11
Número MDL MFCD00075580
Clave InChI DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Sinónimo bcamp, 8-bromo-cyclic amp, 8-br-camp, 8-bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 8-bromo-cyclic 3',5'-amp, 8-bromo-camp, 8-bromo cyclic adenosine monophosphate, 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate, 8-bromoadenosine cyclic 3',5'-phosphate, cyclic 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate
PubChem CID 32014
ChEBI CHEBI:64211
Nombre IUPAC (4AR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-bromopurina-9-il)-2-hidroxi-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinina-7-ol
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Punto de fusión 254°C
Color Marrón
Cantidad 50 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.11
Forma física Polvo