Descripción
- Seguro para el medio ambiente y sin fosfatos
- Desarrollado para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos patológicos e instrumentos quirúrgicos
- Potente agente humectante y penetrante, diseñado para limpiar bajo presión, calor y agitación
- Se comporta y permanece en su mayoría libre de espuma cuando se agita
- Disponibles varios tamaños de envase cómodos
- Estable para almacenamiento a largo plazo
- Se drena por completo del material de vidrio en segundos
- Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
- PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
- No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 7 hasta 8 |
| Aspecto | Amarillo oscuro |
| Concentración | 7X |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en lavadores automáticos de vidrio, plástico |
| Cantidad | 4 paq. |
| Volumen (imperial) | 4 x 3,79 l (1 galón) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ES-7X-O-MATIC
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium xylenesulphonate, OCTYLPHENOXYPOLYETHOXY - POLYPROPROXY PROPANOL, Ethylene Glycol, 2,4,7,9-te