Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Detergentes de laboratorio
Código de producto. 12740748 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
5 gal
4 x 3,79 l (1 galón)
55 gal
Tamaño de la unidad:
208.19 litro
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
12740748 4 x 3,79 l (1 galón) -
11459575 1 gal cada uno
11479575 5 gal cada uno
17194175 55 gal 208.19 litro
11489575 55 gal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12740748 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 097667094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    199.50€ / paquete de 4
    Ahorro 10.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Soluciones de limpieza seguras y eficaces para material de laboratorio de vidrio y plástico
La solución de limpieza 7X se ha desarrollado para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos de patología e instrumentos quirúrgicos
  • Eficaz y seguro
  • Se drena por completo del material de vidrio en segundos
  • Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
  • PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
  • No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
Especificaciones
Formulario Líquido
pH De 6 a 7,5
Concentración 7X
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos
Cantidad 4 paq.
Volumen (imperial) 4 x 3,79 l (1 galón)