Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Detergentes de laboratorio
Código de producto. 11459575 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
5 gal
4 x 3,79 l (1 galón)
55 gal
Tamaño de la unidad:
208.19 litro
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
11459575 1 gal cada uno
12740748 4 x 3,79 l (1 galón) -
11479575 5 gal cada uno
17194175 55 gal 208.19 litro
11489575 55 gal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11459575 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 097667093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85€
    70.35€ / paquete de 1
    Ahorro 3.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Soluciones de limpieza seguras y eficaces para material de laboratorio de vidrio y plástico
La solución de limpieza 7X se ha desarrollado para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos de patología e instrumentos quirúrgicos
  • Eficaz y seguro
  • Se drena por completo del material de vidrio en segundos
  • Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
  • PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
  • No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
Specifications
Formulario Líquido
pH De 6 a 7,5
Concentración 7X
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos
Volumen (imperial) 1 gal
compliance-icons
Product Identifier
  • 7X Cleaning solution
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt