Learn More
MP Biomedicals™ Solución de limpieza 7X
Código de producto. 15729180 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
16 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (imperial) unitSize
15729180 16 oz paquete de 12
1 options
Código de producto. 15729180
Marca: MP Biomedicals™ 0976670A4
Includes
Caja de 12 unidades
Limpie tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, probetas, buretas, pipetas, cubreobjetos, jeringas hipodérmicas y todos los demás tipos de material de vidrio de laboratorio e instrumental quirúrgico. La solución de limpieza 7X es ideal para su uso cuando se requiere un alto grado de limpieza.
Aplicaciones: La solución de limpieza 7X se ha desarrollado para su uso cuando se requiere un alto grado de limpieza. Tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, probetas, buretas, pipetas, cubreobjetos, jeringas hipodérmicas y todos los demás tipos de material de vidrio de laboratorio e instrumental quirúrgico pueden limpiarse con la solución 7X. Siempre que se trate de procedimientos de limpieza críticos, está indicado el uso de la solución 7X. Los detergentes 7X muestran una amplia gama de posibles usos distintos del vidrio, y se han utilizado para limpiar piezas reutilizables de instrumentos endoscópicos, agujas, superficies de laboratorio, instrumentos de tinción inoxidables y componentes de titanio sin dañar el material de apoyo. Además, los componentes ópticos de los instrumentos se limpian de manera eficiente porque no quedan residuos fluorescentes después del aclarado.
Descripción de producto: Las soluciones 7X son inmediatamente y completamente solubles en agua a cualquier concentración, sin agitación. Con los detergentes normales, la precipitación de sólidos en las superficies que se limpian es un problema importante. Los potentes agentes dispersantes de las soluciones 7X trabajan para reducir los aglomerados a partículas individuales y los mantienen en suspensión para que no se vuelvan a depositar en las superficies que se están limpiando. Las soluciones 7X contienen un potente agente humidificante que penetra y limpia grietas diminutas que no son accesibles para los limpiadores ordinarios. El equipo de laboratorio y el material de vidrio lavado con cualquiera de las soluciones 7X se escurre completamente en unos segundos. Las soluciones que no escurren rápidamente pueden permitir que las moléculas de soluto se depositen en la superficie lavada hasta el punto de que quede una película visible. Tales depósitos pueden afectar el trabajo experimental crítico. Las soluciones de limpieza 7X son compatibles con álcalis y ácidos. El pH es casi normal y varía sólo mínimamente con la concentración. Los niveles de pH neutro no inducen el grabado en los materiales de vidrio delicados, lo que reduce la pérdida de peso y la rotura prematura. Las soluciones de limpieza 7X tienen un valor particular en los laboratorios de cultivo celular donde cualquier rastro de contaminación química puede interferir con el crecimiento de cultivos celulares en tubos o matraces.
Soluble en agua a CUALQUIER concentración
Seguro para instrumental de laboratorio de plástico o vidrio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido turbio
pH Desde 6,0 hasta 7,5
Aspecto Azul nublado
Composición Las soluciones de limpieza 7X son un líquido concentrado compuesto por tensoactivos aniónicos y disolventes especiales.
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C), todas las soluciones de limpieza 7X tienen una vida útil indefinida en sus recipientes originales, a temperatura ambiente.
Descripción Lab Essentials, 7X es completamente soluble en agua a cualquier concentración.
Cantidad Caja de 12 unidades
Volumen (imperial) 16 oz
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7X Cleaning solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.