Learn More
7-O-Demetil Alfa-Narcotina, TRC
Código de producto. 30365691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365691 10 mg 10 miligramos
30352826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23128510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68353-55-9
Fórmula molecular C21H21NO7
Peso molecular (g/mol) 399.39
Sinónimo (3S)-7-Hydroxy-6-methoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone, [S-(R*,S*)]-7-hydroxy-6-methoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-1(3H)-isobenzofuranone, 7-Hydroxy-alpha-narcotine
Nombre IUPAC (3S)-7-hidroxi-6-metaxi-3-[(5R)-4-metoxi-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina-5-il]-3H-2-benzofurano-1-uno
SMILES COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1O)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(OC)c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-O-Demethyl alpha-Narcotine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO7/c1-22-7-6-10-8-13-19(28-9-27-13)20(26-3)14(10)16(22)18-11-4-5-12(25-2)17(23)15(11)21(24)29-18/h4-5,8,16,18,23H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1318